Få mere at vide
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 til jordanalyse
Artikelnummer. p-7089892 Shop alle Velp produkter
Inkluderer:
RESPIROMETRIC Sensor (x6), Kit til respirometrisk analyse af jord (x6)
RESPIROMETRISK sensor (x6), RESPIROSoft og trådløs DataBox , Kit til respirometrisk analyse af jord (x6)
Artikelnummer. 17163174
Brand: Velp Scientifica™ SA102B0176
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den alsidige, pålidelige og sky-aktiverede løsning designet til aerobe nedbrydningstest på jord og kompost.
  • Designet til at understøtte aerobe nedbrydningstest på jord og kompost. Analysen giver mikrobielle jordrespirationsresultater fra mineralisering af organiske stoffer. En stor anvendelse af disse tests er relateret til detektions- og overvågningsprocesser under dekontaminering og oprydning.
  • Det lyse 4-cifrede LED-display sikrer lang batterilevetid i forhold til andre sensorer på markedet.
  • Intuitiv interface med 2 knapper for at lette analyseopsætningen
  • Trykområde: 500÷ 2000 mbar (hPa)
  • Resultater tilgængelige i mbar
  • Den RESPIROMETRISKE sensor sender data direkte til pc'en, hvilket muliggør realtidsovervågning af analysekurven. Respirometriske undersøgelser kan vare dage og endda måneder, den unikke VELP-løsning sikrer konstant overvågning af flere analyser fra en intuitiv proprietær software, RESPIROSoft™
  • Tilslut den RESPIROMETRIC-sensor til den eksklusive ELP Ermes Cloud Platform for at forbedre din
    laboratorieoplevelse. VELP Ermes Cloud Platform-forbindelsen vil aflaste dig for kedelige opgaver, der forbedrer din laboratorieproduktivitet
Tekniske data
Display Type Digital
Batteritype CR 2430
Tilslutningstype Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB
Materiale Teknopolymer
Rækkevidde 500/2000 Mbar (hPa)
Volumen (metrisk) prøve Flaskevolumen: 1000 ml
Til brug med (applikation) Aerobe nedbrydningstest på jord og kompost.
Inkluderer RESPIROMETRISK sensor (x6), RESPIROSoft og trådløs DataBox , Kit til respirometrisk analyse af jord (x6)
garanti 25 måneder
Vægt (metrisk) 1.5 kg