Få mere at vide
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 til jordanalyse
Artikelnummer. 17193174 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Inkluderer:
RESPIROMETRIC Sensor (x6), Kit til respirometrisk analyse af jord (x6)
RESPIROMETRISK sensor (x6), RESPIROSoft og trådløs DataBox , Kit til respirometrisk analyse af jord (x6)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
17193174 RESPIROMETRIC Sensor (x6), Kit til respirometrisk analyse af jord (x6)
17163174 RESPIROMETRISK sensor (x6), RESPIROSoft og trådløs DataBox , Kit til respirometrisk analyse af jord (x6)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17193174 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. SB102B0176
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20690.00 DKK
    19397.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 1292.79 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Den alsidige, pålidelige og sky-aktiverede løsning designet til aerobe nedbrydningstest på jord og kompost.
  • Designet til at understøtte aerobe nedbrydningstests på jord og kompost. Analysen giver mikrobiel jordrespiration fra mineralisering af organiske stoffer. En væsentlig anvendelse af disse tests er relateret til påvisnings- og overvågningsprocesser under dekontaminering og oprydning.
  • Den lyse 4-cifrede LED-skærm sikrer lang batterilevetid sammenlignet med andre sensorer på markedet.
  • Intuitiv 2-knaps grænseflade for at lette opsætningen af analysen
  • Trykområde: 500 ÷ 2000 mbar (hPa)
  • Resultater tilgængelige i mbar
  • RESPIROMETRISENSOREN transmitterer data direkte til PC'en, hvilket muliggør realtidsovervågning af analysekurven. Respirometriske studier kan vare dage og endda måneder, og den unikke VELP-løsning sikrer konstant overvågning af flere analyser fra en intuitiv proprietær software, RESPIROSoft™
  • Forbind RESPIROMETRISENSOREN til den eksklusive ELP Ermes Cloud Platform for at forbedre din laboratorieoplevelse
    . VELP Ermes Cloud Platform-forbindelsen vil fritage dig for kedelige opgaver, der forbedrer din laboratorieproduktivitet
  • Inkluderer: RESPIROMETRISK sensor (x 6), MULTISTIRRER6 digital 100-240 V/50-60 Hz (med flasker og omrøringsstænger), sæt til respirometrisk analyse af plast (x 6)
Tekniske data
Display Type Digital
Batteritype CR 2430
Tilslutningstype Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB
Materiale Teknopolymer
Rækkevidde 500/2000 Mbar (hPa)
Volumen (metrisk) prøve Flaskevolumen: 1000 ml
Til brug med (applikation) Aerobe nedbrydningstest på jord og kompost.
Inkluderer RESPIROMETRIC Sensor (x6), Kit til respirometrisk analyse af jord (x6)
garanti 25 måneder
Vægt (metrisk) 1.5 kg