Beskrivelse
- Designet til at understøtte aerobe nedbrydningstests på jord og kompost. Analysen giver mikrobiel jordrespiration fra mineralisering af organiske stoffer. En væsentlig anvendelse af disse tests er relateret til påvisnings- og overvågningsprocesser under dekontaminering og oprydning.
- Den lyse 4-cifrede LED-skærm sikrer lang batterilevetid sammenlignet med andre sensorer på markedet.
- Intuitiv 2-knaps grænseflade for at lette opsætningen af analysen
- Trykområde: 500 ÷ 2000 mbar (hPa)
- Resultater tilgængelige i mbar
- RESPIROMETRISENSOREN transmitterer data direkte til PC'en, hvilket muliggør realtidsovervågning af analysekurven. Respirometriske studier kan vare dage og endda måneder, og den unikke VELP-løsning sikrer konstant overvågning af flere analyser fra en intuitiv proprietær software, RESPIROSoft™
- Forbind RESPIROMETRISENSOREN til den eksklusive ELP Ermes Cloud Platform for at forbedre din laboratorieoplevelse
. VELP Ermes Cloud Platform-forbindelsen vil fritage dig for kedelige opgaver, der forbedrer din laboratorieproduktivitet - Inkluderer: RESPIROMETRISK sensor (x 6), MULTISTIRRER6 digital 100-240 V/50-60 Hz (med flasker og omrøringsstænger), sæt til respirometrisk analyse af plast (x 6)
Tekniske data
Tekniske data
| Display Type | Digital |
| Batteritype | CR 2430 |
| Tilslutningstype | Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB |
| Materiale | Teknopolymer |
| Rækkevidde | 500/2000 Mbar (hPa) |
| Volumen (metrisk) prøve | Flaskevolumen: 1000 ml |
| Til brug med (applikation) | Aerobe nedbrydningstest på jord og kompost. |
| Inkluderer | RESPIROMETRISK sensor (x6), RESPIROSoft og trådløs DataBox , Kit til respirometrisk analyse af jord (x6) |
| garanti | 25 måneder |
| Vægt (metrisk) | 1.5 kg |