Få mere at vide
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 for plastisk biologisk nedbrydelighed
Artikelnummer. p-7089891 Shop alle Velp produkter
Inkluderer:
RESPIROMETRIC Sensor ( x 6), Maxi Omrøringsstation 6 230 V/50-60 Hz (med flasker& rørestave)
RESPIROMETRISK sensor ( x 6), RESPIROSoft og trådløs DataBox , MULTISTIRRER6 Digital 100-240 V/50-60 Hz (med flasker& rørestave), Kit til respirometrisk analyse af plast (x 6)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17153174
Brand: Velp Scientifica™ SA102A0166
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den alsidige pålidelige og sky-aktiverede løsning designet til at understøtte aerob nedbrydningstest til bestemmelse af graden af bionedbrydelighed af plastmaterialer i et vandigt medium.
  • Designet til at understøtte aerob nedbrydningstest til bestemmelse af graden af bionedbrydelighed af plastmaterialer, inklusive dem, der indeholder formuleringsadditiver, i et vandigt medium.
  • Multirører Digital 6-positioner for præcist at indstille omrøringshastigheden og aktivere låsefunktionen for at undgå utilsigtet ændring af omrøringshastigheden.
  • Resultater aflæst i trykværdier (millibar).
  • Trykområde: 500÷ 2000 mbar (hPa).
  • Det lyse 4-cifrede LED-display sikrer lang batterilevetid i forhold til andre sensorer på markedet.
  • Intuitiv interface med 2 knapper for at lette analyseopsætningen.
  • Den RESPIROMETRISKE sensor sender data direkte til pc'en, hvilket muliggør realtidsovervågning af analysekurven. Respirometriske undersøgelser kan vare dage og endda måneder, den unikke VELP-løsning sikrer konstant overvågning af flere analyser fra en intuitiv proprietær software, RESPIROSoft™ .
  • han DataBox™ gemme resultater for op til 48 RESPIROMETRISKE sensorer (8 systemer).
  • Tilslut RESPIROMETRIC-sensoren til den eksklusive VELP Ermes Cloud Platform for at forbedre din laboratorieoplevelse.
    VELP Ermes Cloud Platform-forbindelsen vil aflaste dig for kedelige opgaver, der forbedrer din laboratorieproduktivitet.
Tekniske data
Type Anaerob respirationsanalysator
Display Type Digital
Batteritype CR 2430
Tilslutningstype Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB
Materiale Teknopolymer
Rækkevidde 500/2000 Mbar (hPa)
Volumen (metrisk) prøve Flaskevolumen: 1000 ml
Til brug med (applikation) Aerob nedbrydningstest til bestemmelse af graden af bionedbrydelighed af plastmaterialer i et vandigt medium.
Inkluderer RESPIROMETRISK sensor ( x 6), RESPIROSoft og trådløs DataBox , MULTISTIRRER6 Digital 100-240 V/50-60 Hz (med flasker& rørestave), Kit til respirometrisk analyse af plast (x 6)
garanti 25 måneder
Vægt (metrisk) 2.5 kg