Få mere at vide
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 for plastisk biologisk nedbrydelighed
Artikelnummer. 17183174 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Inkluderer:
Nej DataBox
RESPIROSoft og DataBox
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
17183174 Nej DataBox Hver
17153174 RESPIROSoft og DataBox -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17183174 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. SB102A0166
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22715.00 DKK
    21297.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 1417.32 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Den alsidige pålidelige og sky-aktiverede løsning designet til at understøtte aerob nedbrydningstest til bestemmelse af graden af bionedbrydelighed af plastmaterialer i et vandigt medium.
  • Designet til at understøtte aerob nedbrydningstest til bestemmelse af graden af biologisk nedbrydelighed af plastmaterialer, herunder dem der indeholder tilsætningsstoffer, i et vandig medium.
  • Multistirrer Digital 6-positioner for præcist at indstille omrøringshastigheden og aktivere låsefunktionen for at undgå utilsigtet ændring af omrøringshastigheden.
  • Resultater viser trykværdier (millibar).
  • Trykområde: 500 ÷ 2000 mbar (hPa).
  • Den lyse 4-cifrede LED-skærm sikrer lang batterilevetid sammenlignet med andre sensorer på markedet.
  • Intuitiv 2-knaps interface for at lette opsætningen af analysen.
  • RESPIROMETRISENSOREN transmitterer data direkte til PC'en, hvilket muliggør realtidsovervågning af analysekurven. Respirometriske undersøgelser kan vare dage og endda måneder, den unikke VELP-løsning sikrer konstant overvågning af flere analyser fra en intuitiv proprietær software, .RESPIROSoft™
  • han DataBox™ gemmer resultater for op til 48 RESPIROMETRISKE Sensorer (8 systemer).
  • Forbind RESPIROMETRISENSOREN til den eksklusive VELP Ermes Cloud Platform for at forbedre din laboratorieoplevelse.
    VELP Ermes Cloud Platform-forbindelsen vil lette dig for kedelige opgaver, der forbedrer din laboratorieproduktivitet.
  • Inkluderer: RESPIROMETRISK sensor (x 6), MULTISTIRRER6 digital 100-240 V/50-60 Hz (med flasker og omrøringsstænger), sæt til respirometrisk analyse af plast (x 6)
Tekniske data
Type Anaerob respirationsanalysator
Display Type Digital
Batteritype CR 2430
Tilslutningstype Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB
Materiale Teknopolymer
Rækkevidde 500/2000 Mbar (hPa)
Volumen (metrisk) prøve Flaskevolumen: 1000 ml
Til brug med (applikation) Aerob nedbrydningstest til bestemmelse af graden af bionedbrydelighed af plastmaterialer i et vandigt medium.
Inkluderer Nej DataBox
garanti 25 måneder
Vægt (metrisk) 2.5 kg