Få mere at vide
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 for plastisk biologisk nedbrydelighed
Shop alle Velp produkterBeskrivelse
- Designet til at understøtte aerob nedbrydningstest til bestemmelse af graden af bionedbrydelighed af plastmaterialer, inklusive dem, der indeholder formuleringsadditiver, i et vandigt medium.
- Multirører Digital 6-positioner for præcist at indstille omrøringshastigheden og aktivere låsefunktionen for at undgå utilsigtet ændring af omrøringshastigheden.
- Resultater aflæst i trykværdier (millibar).
- Trykområde: 500÷ 2000 mbar (hPa).
- Det lyse 4-cifrede LED-display sikrer lang batterilevetid i forhold til andre sensorer på markedet.
- Intuitiv interface med 2 knapper for at lette analyseopsætningen.
- Den RESPIROMETRISKE sensor sender data direkte til pc'en, hvilket muliggør realtidsovervågning af analysekurven. Respirometriske undersøgelser kan vare dage og endda måneder, den unikke VELP-løsning sikrer konstant overvågning af flere analyser fra en intuitiv proprietær software, RESPIROSoft™ .
- han DataBox™ gemme resultater for op til 48 RESPIROMETRISKE sensorer (8 systemer).
- Tilslut RESPIROMETRIC-sensoren til den eksklusive VELP Ermes Cloud Platform for at forbedre din laboratorieoplevelse.
VELP Ermes Cloud Platform-forbindelsen vil aflaste dig for kedelige opgaver, der forbedrer din laboratorieproduktivitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Anaerob respirationsanalysator |
| Display Type | Digital |
| Batteritype | CR 2430 |
| Tilslutningstype | Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB |
| Materiale | Teknopolymer |
| Rækkevidde | 500/2000 Mbar (hPa) |
| Volumen (metrisk) prøve | Flaskevolumen: 1000 ml |
| Til brug med (applikation) | Aerob nedbrydningstest til bestemmelse af graden af bionedbrydelighed af plastmaterialer i et vandigt medium. |
| Inkluderer | RESPIROSoft og DataBox |
| garanti | 25 måneder |
| Vis mere |