Få mere at vide
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 - ingen databoks
Artikelnummer. 17183761 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
1,5 kg
Artikelnummer. Vægt (metrisk)
17183761 1,5 kg
1 options
Artikelnummer. 17183761 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. SB10200146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17425.00 DKK
    16339.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 1085.33 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Den kompakte, pålidelige, sky-aktiverede løsning til BOD-bestemmelse og aerobe respirometriske tests.
  • Designet til at levere en smart og sky-aktiveret løsning til laboratorier af vand- og spildevandskvalitetskontrol
  • Bestemmelse er en enkel og nem måde at overvåge mikroorganismerne på’ aktivitet i vandprøver med ekstremt pålidelige resultater
  • BOD måler ændring i gastryk mellem begyndelsen til slutningen af analysen og giver et resultat udtrykt i mg/L
  • Det lyse 4-cifrede LED-display sikrer lang batterilevetid i forhold til andre sensorer på markedet
  • Intuitiv interface med 2 knapper for at lette analyseopsætningen
  • Trykområde: 500÷ 2000 mbar (hPa)
  • Resultater tilgængelige i BOD (mg/l) og tryk (mbar)
  • BOD-skalaer: 90, 250, 600, 1000, 4000, Højere værdier efter fortynding
  • Automatisk tryk resulterer i konvertering i BOD
  • Den RESPIROMETRISKE sensor sender data direkte til pc'en, hvilket muliggør realtidsovervågning af analysekurven. Respirometriske undersøgelser kan vare dage og endda måneder, den unikke VELP-løsning sikrer konstant overvågning af flere analyser fra en intuitiv proprietær software, RESPIROSoft™
  • VELP DataBox™ indgår i Systemerne sammen med RESPIROSoft™ Software og muliggør trådløs dataoverførsel fra den RESPIROMETRISKE sensor til pc'en
  • De DataBox™ gem resultater for op til 48 RESPIROMETRISKE sensorer (8 systemer)
Tekniske data
Type BOD Analyzer
Display Type Digital
Batteritype CR 2430
Tilslutningstype Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB
Materiale Teknopolymer
Rækkevidde 500/2000 Mbar (hPa)
Opløsning 90, 250, 600, 999, 4000 ppm
Volumen (metrisk) prøve Flaskevolumen: 500 ml
Til brug med (applikation) BOD-bestemmelse og aerobe respirometriske tests
Inkluderer RESPIROMETRISK Føler ( x 6), rørestation, 6 positioner 230 V/50-60 Hz (med flasker& rørestave)
garanti 25 måneder
Vægt (metrisk) 1,5 kg