Få mere at vide
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 Maxi - BMP
Artikelnummer. p-7089890 Shop alle Velp produkter
Inkluderer:
RESPIROMETRIC Sensor ( x 6), Maxi Omrøringsstation 6 230 V/50-60 Hz (med flasker& rørestave)
RESPIROMETRISK sensor ( x 6), RESPIROSoft og trådløs DataBox , Maxi Rørestation 6 230 V/50-60 Hz (med flasker& rørestave)
Artikelnummer. 17143174
Brand: Velp Scientifica™ SA10200156
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den alsidige, pålidelige og sky-aktiverede løsning designet til anaerobe respirationsundersøgelser såsom biokemisk metanpotentiale (BMP ) af biomasse.
  • Designet til at understøtte anaerobe respirationsundersøgelser for at bestemme det biokemiske metanpotentiale (BMP ) af biomasse
  • De BMP analyse undersøger produktionen af biogas fra organisk affald hovedsageligt til spildevandsbehandling og til vedvarende energiproduktion
  • Systemet er også velegnet til andre anaerobe undersøgelser, såsom denitrifikationstest. For at udføre denne analyse er det nødvendigt at tilføje de valgfrie VELP Denitrification Bottles Cod. A00000410
  • Det lyse 4-cifrede LED-display sikrer lang batterilevetid i forhold til andre sensorer på markedet.
  • Intuitiv interface med 2 knapper for at lette analyseopsætningen.
  • Trykområde: 500÷ 2000 mbar (hPa).
  • Resultater tilgængelige i BMP (NmLCH4/gSV) og tryk (mbar).
  • Automatisk tryk resulterer i konvertering i BMP .
  • Den RESPIROMETRISKE sensor sender data direkte til pc'en, hvilket muliggør realtidsovervågning af analysekurven. Respirometriske undersøgelser kan vare dage og endda måneder, den unikke VELP-løsning sikrer konstant overvågning af flere analyser fra en intuitiv proprietær software, RESPIROSoft™ .
  • VELP DataBox™ indgår i Systemerne sammen med RESPIROSoft™ Software og muliggør trådløs dataoverførsel fra den RESPIROMETRISKE sensor til pc'en.
  • De DataBox™ gemme resultater for op til 48 RESPIROMETRISKE sensorer (8 systemer).
  • Tilslut RESPIROMETRIC-sensoren til den eksklusive VELP Ermes Cloud Platform for at forbedre din laboratorieoplevelse.
    VELP Ermes Cloud Platform-forbindelsen vil aflaste dig for kedelige opgaver, der forbedrer din laboratorieproduktivitet.
Tekniske data
Type Anaerob respirationsanalysator
Display Type Digital
Batteritype CR 2430
Tilslutningstype Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB
Materiale Teknopolymer
Rækkevidde 500/2000 Mbar (hPa)
Volumen (metrisk) prøve Flaskevolumen: 1000 ml
Til brug med (applikation) Anaerobe respirationsundersøgelser såsom det biokemiske metanpotentiale (BMP ) af biomasse.
Inkluderer RESPIROMETRISK sensor ( x 6), RESPIROSoft og trådløs DataBox , Maxi Rørestation 6 230 V/50-60 Hz (med flasker& rørestave)
garanti 25 måneder
Vægt (metrisk) 3.5 kg