Få mere at vide
Velp Scientifica™ RESPIROMETRIC Sensor System 6 Maxi - BMP
Artikelnummer. 17143174 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Inkluderer:
Nej DataBox
RESPIROSoft med DataBox
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
17143174 RESPIROSoft med DataBox
17173174 Nej DataBox
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17143174 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. SA10200156
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den alsidige, pålidelige og sky-aktiverede løsning designet til anaerobe respirationsundersøgelser såsom biokemisk metanpotentiale (BMP ) af biomasse.
  • Designet til at understøtte anaerob respirationsstudier for at bestemme biomassens biokemiske metanpotentiale (BMP)
  • Analysen BMP undersøger produktionen af biogas fra organisk affald, hovedsageligt til affalds- og spildevandsbehandling samt til produktion af vedvarende energi
  • Systemet er også velegnet til andre anaerobe studier såsom denitrificeringstests. For at udføre denne analyse er det nødvendigt at tilføje den valgfrie VELP Denitrification Bottles Cod. A00000410
  • Den lyse 4-cifrede LED-skærm sikrer lang batterilevetid sammenlignet med andre sensorer på markedet.
  • Intuitiv 2-knaps interface for at lette opsætningen af analysen.
  • Trykområde: 500 ÷ 2000 mbar (hPa).
  • Resultater tilgængelige i BMP (NmLCH4/gSV) og Pressure (mbar).
  • Automatisk tryk resulterer i omregning i BMP.
  • RESPIROMETRISENSOREN transmitterer data direkte til PC'en, hvilket muliggør realtidsovervågning af analysekurven. Respirometriske undersøgelser kan vare dage og endda måneder, den unikke VELP-løsning sikrer konstant overvågning af flere analyser fra en intuitiv proprietær software, .RESPIROSoft™
  • VELP DataBox™ er inkluderet i systemerne sammen med softwaren RESPIROSoft™ og muliggør trådløs dataoverførsel fra RESPIROMETRISENSOREN til PC'en.
  • Lageret DataBox™ giver op til 48 RESPIROMETRISKE Sensorer (8 systemer).
  • Forbind RESPIROMETRISENSOREN til den eksklusive VELP Ermes Cloud Platform for at forbedre din laboratorieoplevelse.
    VELP Ermes Cloud Platform-forbindelsen vil lette dig for kedelige opgaver, der forbedrer din laboratorieproduktivitet.
  • Inkluderer RESPIROMETRISK Sensor (x 6), Maxi Stirring Station 6, flasker og rørebarer
Tekniske data
Type Anaerob respirationsanalysator
Display Type Digital
Batteritype CR 2430
Tilslutningstype Ermes via Wi-Fi / RESPIROSoft™ via USB
Materiale Teknopolymer
Rækkevidde 500/2000 Mbar (hPa)
Volumen (metrisk) prøve Flaskevolumen: 1000 ml
Til brug med (applikation) Anaerobe respirationsundersøgelser såsom det biokemiske metanpotentiale (BMP ) af biomasse.
Inkluderer RESPIROSoft med DataBox
garanti 25 måneder
Vægt (metrisk) 3.5 kg