Få mere at vide
Moldex™ Respirator Fit Test Kit
Artikelnummer. 12302309
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12302309 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 12302309 Leverandør Moldex™ Leverandørnr. 10301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3949.78 DKK
    1882.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 2067.26 DKK
    52% Slukket
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Indeholder
Hætte (1), forstøvere (2), 6 x 2,5 ml Bitrex™ Sensitivity Solution ampuller, 6 x 2,5 ml Bitrex™ Testopløsningsampuller, Reservedele til forstøvere (2), Instruktions-cd (1)
Giver arbejdsgiverne mulighed for at styre deres egne krav til tilpasningstest
  • Fit test kit til at udføre kvalitative fit tests
  • Indeholder alt det nødvendige til flere pasformstests
  • Gratis instruktions-cd
  • Pakket i robust bæretaske
Tekniske data
Produkttype Fit Test Kit
Til brug med (applikation) Beskyttelse mod støv, mider og dampe
Mængde 1 sæt