Få mere at vide
Moldex™ Åndedrætsværn FFP1S engangs
Produkttype:
Åndedrætsværn FFP1S engangs
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
Moldex Smart Series FFP1 NR D ikke-ventileret støvmaske. Velegnet til de fleste industrielle applikationer er denne generelle maske stærk og holdbar. De ActiveForm™ forseglingen tilpasser sig automatisk til forskellige ansigtsformer og bevægelser for at give en sikker forsegling.
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Åndedrætsværn FFP1S engangs |
| Mængde | 20/Pk. |