Få mere at vide
3M™ 6000-seriens halvansigtsmaske åndedrætsværn
Artikelnummer. 12652555 Shop alle 3M produkter
Skift visning
6000 Series
Artikelnummer.
12652555 6000 Series
1 options
Artikelnummer. 12652555 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000146849
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Halvmaske åndedrætsværn 6000-serien er økonomiske, vedligeholdelsesvenlige og ekstremt lette. Probet genanvendelig åndedrætsværn 6000Q-serien bruges kun til kvantitative tilpasningsformål.
Kombinerer funktioner fra både genanvendelige og engangsmasker for at give effektiv beskyttelse. 3M™ Half Face Mask Respirator 6000-serien er økonomisk, lav vedligeholdelse, enkel at håndtere og ekstremt let.
  • Genanvendelige halvmasker er økonomiske, lette at vedligeholde, nemme at håndtere og ekstremt lette
  • Brugt med 3M™ Leveres Air Systems
  • Bajonetforbindelsessystem tillader tilslutning til en bred vifte af dobbelte letvægtsfiltre for at beskytte mod gasser, dampe og partikler
  • Dobbelt filterdesign giver lavere vejrtrækningsmodstand
  • Probet genanvendelig åndedrætsværn 6000-serien brugt til kvantitativ pasformstest (17-987-3A& -3B)
Overholdelse
NIOSH approved under 42 CFR 84 standard for use against a variety of respiratory hazards when used as designed with appropriate cartridges and filters; in Canada, CSA standard Z94.4 and applicable local government requirements must be met for approval.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer (EN) EN 140:1998
Farve Grå
Materiale Termoplastisk elastomer
Produkttype Halvmaske respirator
Størrelse Større
Til brug med (applikation) Montering, rengøring, nedrivning, vedligeholdelse af anlæg, slibning, maskindrift, maling, sanering, slibning, svejsning
Model- 6300L
Ophængstype 4-punkt