Beskrivelse
Ideelt egnet til vanskelige forberedende adskillelser i alle skalaer
- Separationer i høj opløsning på få minutter
- Høj ydeevne ved lave modtryk
- Høj kapacitet ved høje flowhastigheder
- Bredt pH-stabilitetsområde
- Fremragende skalerbarhed
- Reproducerbar kvalitet
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Ligand type | Matrix overflade |
| Partikelform | Monostørrelse |
| Partikelstørrelse | 15μ m |
| pH | 1 til 12 |
| Mængde | 10 mL |
| Stationær fase | Polystyrene/Divinylbenzene |
| Produktlinje | SOURCE |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| Vis mere |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- SOURCE 15RPC, 10 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?