Beskrivelse
- Bredt pH-område (1-12), enestående selektivitet, kemisk resistens, høj kapacitet og høj opløsning ved høje flowhastigheder
- Fremragende skalerbarhed fra RESOURCE til FineLINE kolonner
- Bruge RESOURCE RPC 3 ml kolonne til højere opløsning/metodeudvikling på 10 cm sengehøjde
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 6.4 mm |
| Flowhastighed | 10 ml/min |
| Ligand type | Matrix overflade |
| Maks. Tryk | 580 psi |
| Partikelform | Monostørrelse |
| Partikelstørrelse | 15μ m |
| pH | 1 til 12 |
| Volumen (metrisk) | 3 mL |
| Emballagemateriale | Polystyren/Divinylbenzen |
| Endcapped | Nej |
| Vis mere |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- RESOURCE RPC, 3 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?