Få mere at vide
Cytiva RESOURCE™ S IEX kolonner
Artikelnummer. 11574975 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
6 mL
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 6 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
6ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
11574975 6 mL 1 x 6 mL 6ml
10695565 1 mL 1 x 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11574975 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17118001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22450.00 DKK
    20350.00 DKK / 6ml
    Spare 2100.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
RESOURCE færdigpakkede kolonner til hurtig adskillelse. Ressource S IEX-søjler er færdigpakket med Source 15S, en stærk kationbytter til mellemliggende rensning i laboratorieskala og storskalapolering af biomolekyler med ionbytterkromatografi.
  • Stive, monodisperse, sfæriske partikler med kontrolleret porestørrelsesfordeling tilbyder fremragende flowegenskaber, prøvebelastning på op til 25 mg/ml og stabilitet i organiske opløsningsmidler og ekstreme pH-værdier
  • Ressourcekolonner med 1 ml lejevolumen har adskillelsestider på 3 minutter eller mindre ved 9,6 ml/min. og cirka 20 min. ved hjælp af en peristaltisk pumpe ved 1 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt RESOURCE S
Sættets indhold Stik til høj- og lavtrykskromatografiudstyr og instruktioner
Søjlemateriale PEEK
Matrix Polystyren/divinylbenzen
Flowhastighed >60 ml/min.
Til brug med (applikation) RESOURCE S kolonner er færdigpakkede med SOURCE 15S, en stærk kationbytter til højopløsnings poleringsrensning af proteiner, ved høje flowhastigheder.
Ligand type Sulfonatgruppe
Indhold og opbevaring 4 °C til °30 C, 0,2 M Natriumacetat i 20 % Ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 16 mm
Volumen (metrisk) 6 mL
Partikelstørrelse 15μ m
pH 2 til 13
Mængde 1 x 6 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • RESOURCE S, 6 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.