Få mere at vide
Cytiva RESOURCE™ Q IEX kolonner
Artikelnummer. p-4907652 Shop alle Cytiva produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
6 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
6ml
Artikelnummer. 10479944
Brand: Cytiva 17117701
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til mellemliggende rensning i laboratorieskala og polering i stor skala af biomolekyler Cytiva Life Sciences™ RESOURCE™ Q IEX-søjler er stærke anionbyttersøjler.
  • Stive, monodisperse, sfæriske partikler med kontrolleret porestørrelsesfordeling tilbyder fremragende flowegenskaber, prøvebelastning på op til 25 mg/ml og stabilitet i organiske opløsningsmidler og ekstreme pH-værdier
  • Ressourcekolonner med 1 ml lejevolumen har adskillelsestider på 3 minutter eller mindre ved 9,6 ml/min. og cirka 20 min. ved hjælp af en peristaltisk pumpe ved 1 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Dynamisk kapacitet: 40-54 mg BSA/ml
Sættets indhold Stik til høj- og lavtrykskromatografiudstyr og instruktioner
Søjlemateriale PEEK
Matrix Polystyren/divinylbenzen
Flowhastighed >10 ml/min.
Til brug med (applikation) RESOURCE Q kolonner er færdigpakket med SOURCE 15Q, en stærk anionbytter til højopløsnings poleringsrensning af proteiner ved høje strømningshastigheder.
Ligand type Kvartær ammonium
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C i 20 % ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 6.4 mm
Volumen (metrisk) 1 mL
Partikelstørrelse 15μ m
pH 2 til 12
Mængde 1 x 1 mL