Få mere at vide
Cytiva RESOURCE™ Q IEX kolonner
Artikelnummer. 10479944 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
6 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
6ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10479944 1 mL 1ml
11564975 6 mL 6ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10479944 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17117701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7615.00 DKK
    6890.00 DKK / 1ml
    Spare 725.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Bruges til mellemliggende rensning i laboratorieskala og polering i stor skala af biomolekyler Cytiva Life Sciences™ RESOURCE™ Q IEX-søjler er stærke anionbyttersøjler.
  • Stive, monodisperse, sfæriske partikler med kontrolleret porestørrelsesfordeling tilbyder fremragende flowegenskaber, prøvebelastning på op til 25 mg/ml og stabilitet i organiske opløsningsmidler og ekstreme pH-værdier
  • Ressourcekolonner med 1 ml lejevolumen har adskillelsestider på 3 minutter eller mindre ved 9,6 ml/min. og cirka 20 min. ved hjælp af en peristaltisk pumpe ved 1 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Dynamisk kapacitet: 40-54 mg BSA/ml
Sættets indhold Stik til høj- og lavtrykskromatografiudstyr og instruktioner
Søjlemateriale PEEK
Matrix Polystyren/divinylbenzen
Flowhastighed >10 ml/min.
Til brug med (applikation) RESOURCE Q kolonner er færdigpakket med SOURCE 15Q, en stærk anionbytter til højopløsnings poleringsrensning af proteiner ved høje strømningshastigheder.
Ligand type Kvartær ammonium
Indhold og opbevaring 4 °C til 30 °C i 20 % ethanol
Diameter (metrisk) indre søjle 6.4 mm
Volumen (metrisk) 1 mL
Partikelstørrelse 15μ m
pH 2 til 12
Mængde 1 x 1 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • RESOURCE Q, 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ og lysudstyr samt til al håndtering af materialet/udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol