Få mere at vide
Cytiva RESOURCE™ Kolonner for HIC
Artikelnummer. 10278944 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Sengevolumen:
1 ml
Ligand type:
Phenyl
Produkttype:
RESOURCE PHE kolonne
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Sengevolumen Ligand type Produkttype Pakningsstørrelse
10278944 1 ml Phenyl RESOURCE PHE kolonne 1ml
1 options
Artikelnummer. 10278944 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17118601
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Indeholder
Connectors for high and low pressure chromatography equipment; Instructions.
Fremragende til polering i en renseproces
  • Forpakkede kolonner til oprensning af proteiner og peptider med hydrofob interaktionschromatografi (HIC)
  • Høj ydeevne ved lavt modtryk, selv med høje prøvemængder på op til 25 mg protein
  • Ligander koblet til 15 μm monodispergeret stiv polystyren/divinylbenzen-matrix
  • Designet til lav- til mellemtrykssystemer lige fra peristaltisk pumpe til AKTA design og FPLC Systemer
  • RESOURCE PHE vil have stærkeste hydrofobicitet efterfulgt af RESOURCE ISO og RESOURCE ETH, successivt
  • Materiale af søjle: Polyetheretherketon (PEEK )
  • Sengemål 6,4 x 30 mm
  • Maksimalt tryk 15 bar
  • Flowhastighed: 0,8 til 4,8 ml/min
  • Opbevaring: 4 °C til 30 °C, 20% Ethanol
Medier
  • Matrix: Polystyren/divinylbenzen
  • Stabil i almindelige buffere, kaotrope midler, detergenter og polære organiske opløsningsmidler
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 15Glc mum
  • pH-stabilitet Arbejdsområde: 2 til 12
  • Strømningshastighed: 150cm/t - 900cm/t
Ressource HIC-testsæt (fabrikant nr. 17-1187-01) inkluderer et hver på 1 ml ressource ETH, ressource ISO og Ressource PHE kolonner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengevolumen 1 ml
Diameter (engelsk) Indre 3.937 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 10 cm
Produkttype RESOURCE PHE kolonne
Flowhastighed 150 til 900 cm/t
Mængde 1 mL
Højde (engelsk) 3.937 tommer.
Højde (metrisk) 10 cm
Inkluderer Stik til høj- og lavtrykskromatografiudstyr og instruktioner
Ligand type Phenyl
Materiale PEEK
Maks. Tryk 15 bar
Partikelstørrelse 15 til 15μ m
pH-område 2 til 12
Support Type Polystyren/Divinylbenzen
Opbevaringskrav 4 °C til 30 °C, 20% Ethanol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • RESOURCE PHE, 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol