Få mere at vide
Resorufin, TRC
Artikelnummer. 30425199
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425199 250 mg
30414818 500 mg
30413624 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425199 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR146515250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 635-78-9
Molekylær formel C12H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 213.19
Synonym 7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one, 7-Hydroxyphenoxaz-3-one, 7-Hydroxyphenoxazin-3-one, NSC 12097, Resorufin, NSC 12097, Resofurin, Resorufine
IUPAC navn 7-hydroxy-3H-phenoxazin-3-one
SMIL O=C(C=C1)C=C2C1=NC3=CC=C(O)C=C3O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Resorufin
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H7NO3/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9/h1-6,14H
Formel vægt 213.04