Få mere at vide
MedChemExpress Resorufin sodium salt
Artikelnummer. 16485836
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16485836 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16485836
Brand: MedChemExpress HY123533A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Resorufin sodium salt (NSC 12097 sodium salt) is a highly fluorescent pink dye for the detection of ROS/RNS and a second analyte.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Produkttype Dye Reagents
Mængde 100 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : 62.5 mg/mL (265.77 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 7.69 mg/mL (32.70 mM; Need ultrasonic)
Mål Dopamine Receptor
Molekylvægt (g/mol) 235.17 g/mol
CAS 34994-50-8
Synonym NSC 12097 sodium salt