Få mere at vide
Resorufin Sodium Salt ~90%, TRC
Artikelnummer. 30409401
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. Mængde
30409401 500 mg
30409499 5 g
30424271 1 g
3 options
Artikelnummer. 30409401
Brand: Toronto Research Chemicals TRCR146500500MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34994-50-8
Kemisk navn eller materiale Resorufin Sodium Salt
Formel vægt 235.0245
InChI formel InChI=1S/C12H7NO3.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
IUPAC navn sodium;7-oxophenoxazin-3-olate
Molekylær formel C12 H6 N O3 . Na
Molekylvægt (g/mol) 235.17
SMIL [Na+].[O-]c1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1