missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Resorufin Benzyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30428741
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428741 5 mg
30416213 10 mg
30415591 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428741 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR1465185MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 87687-02-3
Molekylær formel C19H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 303.31
Synonym 7-(Phenylmethoxy)-3H-phenoxazin-3-one, 7-Benzyloxyphenoxazone, 7-Benzyloxyresorufin
IUPAC navn 7-(benzyloxy)-3H-phenoxazin-3-one
SMIL O=C1C=CC2=NC3=C(OC2=C1)C=C(OCC4=CC=CC=C4)C=C3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Resorufin Benzyl Ether
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H13NO3/c21-14-6-8-16-18(10-14)23-19-11-15(7-9-17(19)20-16)22-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-11H,12H2
Formel vægt 303.09
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.