Få mere at vide
MedChemExpress Resorufin
Artikelnummer. 16475836
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16475836 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16475836 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY123533
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress Resorufin (NSC 12097) is a highly fluorescent pink dye for the detection of ROS/RNS and a second analyte.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Produkttype Dye Reagents
Mængde 100 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMF : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣ Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣ DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
Mål Dopamine Receptor
Molekylvægt (g/mol) 213.19 g/mol
CAS 635-78-9
Synonym NSC 12097