Få mere at vide
Resorcinol, TRC
Artikelnummer. 30041307
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041307 1 g
30003827 100 g
30007081 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041307 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR1447001G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-46-3
Molekylær formel C6 H6 O2
Molekylvægt (g/mol) 110.11
Synonym Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene, Fluorescein Sodium Imp. A (EP), Hymecromone Imp. A (EP), Hexylresorcinol Imp. B (EP), 1,3-Benzenediol, Resorcinol (8CI), 1,3-Phenylenediol, 3-Hydroxyphenol, C.I. 76505, C.I. Developer 4, C.I. Oxidation Base 31, Developer O, Developer R, Developer RS, Durafur Developer G, Fouramine RS, Fourrine 79, Fourrine EW, NSC 1571, Nako TGG, Pelagol Grey RS, Pelagol RS, RS 11H, RS 11L, Redimix 401RAP60, Reso, Resorcin, Resorcinol 80, Rezorsine, Rodol RS, m-Benzenediol, m-Dihydroxybenzene, m-Hydroquinone, m-Hydroxyphenol, m-Hydroxyphenol, m-Phenylenediol, m-Resorcinol
IUPAC navn benzen-1,3-diol
SMIL Oc1cccc(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Resorcinol (1,3-Benzenediol)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Formel vægt 110.0368
Procent renhed >95%