missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Resorcinol Sulfide (>80%), TRC

Artikelnummer. 30428742
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428742 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428742 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR225345250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Resorcinol Sulfide
CAS 97-29-0
Molekylær formel C12 H10 O4 S
Mængde 250 mg
Synonym 4,4'-Thiobis[1,3-benzenediol], 2,2',4,4'-Tetrahydroxybiphenyl Sulfide, 2,2',4,4'-Tetrahydroxydiphenyl Sulfide, 2,2',4,4'-Tetrahydroxydiphenyl Thioether, 4,4'-Diresorcyl Sulfide, 4,4'-Thiobis(resorcinol), 4,4'-Thiodiresorcinol, Bis(2,4-dihydroxyphenyl) Sulfide, NSC 59828
InChI formel InChI=1S/C12H10O4S/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,13-16H
SMIL Oc1ccc(Sc2ccc(O)cc2O)c(O)c1
IUPAC navn 4-(2,4-dihydroxyphenyl)sulfanylbenzene-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 250.27
Formel vægt 250.03
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.