Få mere at vide
Resorcinol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15816750
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15816750 250 g
15801781 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15816750 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8223030250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-46-3
Tekniske data
Smeltepunkt 109°C to 111°C
Tæthed 1.28 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 281°C/1013 hPa
Molekylær formel C6H4(OH)2
MDL nummer MFCD00002269
Mængde 250 g
Synonym Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene, Resorcinol
Molekylvægt (g/mol) 110.11