Få mere at vide
Resorcinol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10000350 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10000350 100 g 100g
10625122 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10000350 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. R/0150/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Resorcinol, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-46-3
Molekylær formel C6H6O2
Molekylvægt (g/mol) 110.112
MDL nummer 2269
InChI nøgle GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
IUPAC navn benzene-1,3-diol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)O)O
Tekniske data
Smeltepunkt 109°C
Farve Beige
pH 4.4
Kogepunkt 281°C
Emballage Glass Jar
Mængde 100 g
Formel vægt 110.11g/mol
Fysisk form Solid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Resorcinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.