Få mere at vide
Resorcinol Crystalline MP Biomedicals
Artikelnummer. 11406192 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11406192 25 g
1 options
Artikelnummer. 11406192 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210280825
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Resorcinol
CAS 108-46-3
Tæthed 3.79 (luft = 1)
Molekylær formel C6H6O2
Mængde 25 g
Synonym resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
InChI nøgle GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC(=C1)O)O
IUPAC navn benzen-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 110.112
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
Formel vægt 110.1
Fysisk form Krystallinsk