Få mere at vide
Resorcinol, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10040350 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
Artikelnummer. 10040350
Brand: Fisher Chemical R/0200/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 108-46-3
Molekylær formel C6H6O2
Molekylvægt (g/mol) 110.112
MDL nummer 2269
InChI nøgle GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
IUPAC navn benzen-1,3-diol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)O)O
Tekniske data
Smeltepunkt 109°C
Farve Beige
pH 4.4
Kogepunkt 281°C
Emballage Glaskrukke
Mængde 250 g
Formel vægt 110.11g/mol
Fysisk form Fast stof
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Resorcinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.