missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Resorcinol Bis(diphenyl phosphate), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Resorcinol Bis(diphenyl phosphate) |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H24O8P2/c31-39(33-25-14-5-1-6-15-25,34-26-16-7-2-8-17-26)37-29-22-13-23-30(24-29)38-40(32,35-27-18-9-3-10-19-27)36-28-20-11-4-12-21-28/h1-24H |
| Formel vægt | 574.0946 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?