Få mere at vide
Resorcinol, ACS, 99,0-100,5 %
Artikelnummer. 11445160
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445160 25 g 25g
11373308 100 g 100g
11363308 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11445160 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036248.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-46-3 | C6H6O2 | 110,112 g/mol
Resorcinol bruges til syntese af lægemidler og forskellige organiske forbindelser. Det bruges ligeledes i blødgørere og diazofarvestoffer. Det kan anvendes i den kvalitative bestemmelse af ketoser i Seliwanoff-testen. Resorcinol-formaldehyd harpiks har vist nyttig anvendelse i endodontisk terapi i russisk rød. Det er et uundværligt element til spektrofotometrisk bestemmelse af nitratkoncentrationer i havvand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-46-3
Molekylær formel C6H6O2
Molekylvægt (g/mol) 110.112
MDL nummer MFCD00002269
InChI nøgle GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
IUPAC navn benzen-1,3-diol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Resorcinol
Navn note Til analyse ACS
Smeltepunkt 109 °C til 112 °C
Farve Hvid til cremet
Tæthed 1.272 g/mL
pH 4 til 6
Kogepunkt 280 °C til 281 °C
Flammepunkt 171 °C (339 °F)
Analyseprocentområde 99,0 til 100,5 %
Lugt Fenol-lignende
Mængde 25 g
FN nummer UN2876
Beilstein 906905
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,8155
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol, ether og glycerol.
Formel vægt 110.11
Procent renhed 99,0 til 100,5 %
Grad ACS
Fysisk form Krystallinsk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Resorcinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Resorcinol