Få mere at vide
Resorcinol, 99%
Artikelnummer. p-7020951
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11433990
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13080.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-46-3 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
Resorcinol bruges til syntese af lægemidler og forskellige organiske forbindelser. Det bruges ligeledes i blødgørere og diazofarvestoffer. Det kan anvendes i den kvalitative bestemmelse af ketoser i Seliwanoff-testen. Resorcinol-formaldehyd harpiks har vist nyttig anvendelse i endodontisk terapi i russisk rød. Det er et uundværligt element til spektrofotometrisk bestemmelse af nitratkoncentrationer i havvand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Resorcinol bruges til syntese af lægemidler og forskellige organiske forbindelser. Det bruges ligeledes i blødgørere og diazofarvestoffer. Det kan anvendes i den kvalitative bestemmelse af ketoser i Seliwanoff-testen. Resorcinol-formaldehyd harpiks har vist nyttig anvendelse i endodontisk terapi i russisk rød. Det er et uundværligt element til spektrofotometrisk bestemmelse af nitratkoncentrationer i havvand.
Opløselighed Opløseligt i
vand, alkohol, ether og glycerol.
Noter
Stabil. Kan misfarves ved eksponering for luft eller lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-46-3
Molekylær formel C6H6O2
Molekylvægt (g/mol) 110.112
MDL nummer MFCD00002269
InChI nøgle GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
IUPAC navn benzen-1,3-diol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Resorcinol
Smeltepunkt 109°C to 112°C
Tæthed 1.272
pH 4 til 6
Kogepunkt 280°C to 281°C
Flammepunkt 171°C (339°F)
Lugt Phenol-like
Mængde 50 g
FN nummer UN2876
Beilstein 906905
Følsomhed Air and light sensitive
Merck Index 14,8155
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,ether and glycerol.
Formel vægt 110.11
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Resorcinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1,3-Benzenediol