Få mere at vide
Resorcinol, 99%
Beskrivelse
Resorcinol bruges til syntese af lægemidler og forskellige organiske forbindelser. Det bruges ligeledes i blødgørere og diazofarvestoffer. Det kan anvendes i den kvalitative bestemmelse af ketoser i Seliwanoff-testen. Resorcinol-formaldehyd harpiks har vist nyttig anvendelse i endodontisk terapi i russisk rød. Det er et uundværligt element til spektrofotometrisk bestemmelse af nitratkoncentrationer i havvand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Resorcinol bruges til syntese af lægemidler og forskellige organiske forbindelser. Det bruges ligeledes i blødgørere og diazofarvestoffer. Det kan anvendes i den kvalitative bestemmelse af ketoser i Seliwanoff-testen. Resorcinol-formaldehyd harpiks har vist nyttig anvendelse i endodontisk terapi i russisk rød. Det er et uundværligt element til spektrofotometrisk bestemmelse af nitratkoncentrationer i havvand.
Opløselighed Opløseligt i
vand, alkohol, ether og glycerol.
Noter
Stabil. Kan misfarves ved eksponering for luft eller lys.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Resorcinol |
| Smeltepunkt | 109 °C til 112 °C |
| Tæthed | 1.272 |
| pH | 4 til 6 |
| Kogepunkt | 280 °C til 281 °C |
| Flammepunkt | 171 °C (339 °F) |
| Lugt | Fenol-lignende |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2876 |
| Beilstein | 906905 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Resorcinol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Benzenediol