Få mere at vide
Resorcinol, 99%
Artikelnummer. 11404404
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404404 1000 g 1000g
11433990 50 g 50g
11414404 250 g 250g
11424404 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11404404 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13080.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-46-3 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
Resorcinol bruges til syntese af lægemidler og forskellige organiske forbindelser. Det bruges ligeledes i blødgørere og diazofarvestoffer. Det kan anvendes i den kvalitative bestemmelse af ketoser i Seliwanoff-testen. Resorcinol-formaldehyd harpiks har vist nyttig anvendelse i endodontisk terapi i russisk rød. Det er et uundværligt element til spektrofotometrisk bestemmelse af nitratkoncentrationer i havvand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Resorcinol bruges til syntese af lægemidler og forskellige organiske forbindelser. Det bruges ligeledes i blødgørere og diazofarvestoffer. Det kan anvendes i den kvalitative bestemmelse af ketoser i Seliwanoff-testen. Resorcinol-formaldehyd harpiks har vist nyttig anvendelse i endodontisk terapi i russisk rød. Det er et uundværligt element til spektrofotometrisk bestemmelse af nitratkoncentrationer i havvand.
Opløselighed Opløseligt i
vand, alkohol, ether og glycerol.
Noter
Stabil. Kan misfarves ved eksponering for luft eller lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-46-3
Molekylær formel C6H6O2
Molekylvægt (g/mol) 110.112
MDL nummer MFCD00002269
InChI nøgle GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym resorcinol, 1,3-benzenediol, resorcin, 1,3-dihydroxybenzene, 3-hydroxyphenol, m-hydroquinone, resorcine, m-dihydroxybenzene, m-hydroxyphenol, m-benzenediol
PubChem CID 5054
ChEBI CHEBI:27810
IUPAC navn benzen-1,3-diol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Resorcinol
Smeltepunkt 109°C to 112°C
Tæthed 1.272
pH 4 til 6
Kogepunkt 280°C to 281°C
Flammepunkt 171°C (339°F)
Lugt Phenol-like
Mængde 1000 g
FN nummer UN2876
Beilstein 906905
Følsomhed Air and light sensitive
Merck Index 14,8155
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,ether and glycerol.
Formel vægt 110.11
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Resorcinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1,3-Benzenediol