Få mere at vide
Resorcinol (1,3-dihydroxybenzen), LoGiCal
Artikelnummer. 30461977
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461977 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461977 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0294.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Resorcinol (1,3-Benzenediol)
CAS 108-46-3
Analyt- eller komponentnavne Resorcinol (1,3-Benzenediol)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H6 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Fluorescein Sodium Imp. A (EP), Fluorescein Imp. A (EP), Hexylresorcinol Imp. B (EP), Hymecromone Imp. A (EP), Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol, Resorcinol (8CI), 1,3-Phenylenediol, 3-Hydroxyphenol, C.I. 76505, C.I. Developer 4, C.I. Oxidation Base 31, Developer O, Developer R, Developer RS, Durafur Developer G, Fouramine RS, Fourrine 79, Fourrine EW, NSC 1571, Nako TGG, Pelagol Grey RS, Pelagol RS, RS 11H, RS 11L, Redimix 401RAP60, Reso, Resorcin, Resorcinol 80, Rezorsine, Rodol RS, m-Benzenediol, m-Dihydroxybenzene, m-Hydroquinone, m-Hydroxyphenol, m-Phenylenediol, m-Resorcinol, Fluorescein Sodium Impurity A, Hexylresorcinol Impurity B, Hymecromone Impurity A, Fluorescein Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Løsningstype Fedt
SMIL Oc1cccc(O)c1
IUPAC navn benzen-1,3-diol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 110.11
Mængde 10 mg
Formel vægt 110,0368 g/mol