missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Resorantel, Mikromol™
Beskrivelse
Resorantel
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Resorantel |
| CAS | 20788-07-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Resorantel |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H10 Br N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Benzamide, N-(4-bromophenyl)-2,6-dihydroxy-, 2,6-Dihydroxybenzoic acid 4'-bromanilide, 4'-Bromo-2,6-dihydroxybenzanilide, HOE 296V, Resorantel, Resorcylam, Terenol, gamma-Resorcylanilide, 4'-bromo- (8CI), 4'-Bromo-gamma-resorcylanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10BrNO3/c14-8-4-6-9(7-5-8)15-13(18)12-10(16)2-1-3-11(12)17/h1-7,16-17H,(H,15,18) |
| SMIL | Oc1cccc(O)c1C(=O)Nc2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC navn | N-(4-bromophenyl)-2,6-dihydroxybenzamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?