Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Resolvosil BSA-7 CC Guard Columns Cartridges
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Partikelstørrelse | 7μ m |
| Længde (metrisk) | 8 mm |
| Porestørrelse | 300Å |
| Type | CC Guard Columns Cartridges |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Til brug med (udstyr) | EC-søjler på 4 og 4,6 mm ID med beskyttelsessøjleadapter EC (REF 721359) |
| Stationær fase | Resolvosil BSA-7 |