Få mere at vide
Biochrom Opløsning CFR-software
Beskrivelse
- Med adgangskodebeskyttede brugerlogins og fulde revisionsspor vil data være i overensstemmelse med 21 CFR part 11
- Hurtig læsning og hurtig scanning for hurtige målinger med begrænset opsætning
- Skræddersyet metodeudvikling til dine unikke laboratoriekrav
- Kraftig grafisk datavisning og manipulationsmuligheder
- Microsoft udseende og fornemmelse til intuitiv brug
- Resolution Life Science-versionen har forprogrammerede metoder til hurtige målinger af almindelige metoder som protein og DNA/RNA/ kvantificering og renhedsmålinger samt celletæthedsmålinger og CyDye kvantificering
- Bibliotek med referencemateriale, hvis dit laboratoriemiljø kræver regelmæssig verifikation.
- Gem, udskriv eller eksporter din analyse som en Excel™ , Udvidet metafil, HTML, pdf, rich text format, tekst, Word eller XPS filtyper.
Kompatibel med Biochrom spektrofotometer modeller:
- Novaspec
- Ultrospec, udelukker colorimter og celletæthedsmåler
- WPA, udelukker colorimter og celletæthedsmåler
- Libra, udelukker colorimter og celletæthedsmåler
- BioDrop
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Software |