Få mere at vide
SI Analytics™ Modstandstermometer med skrueprophoved
Artikelnummer. 10747301 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-30 °C til +135 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
10747301 -30 °C til +135 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 10747301 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285119162
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Med glasskaft og Pt 100 sensor
  • Skru prophoved
  • Type W 2081
  • Glas skaft
  • Sensor Pt 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) sonde 12 mm
Inkluderer med skruehoved, type W 2081, sensor Pt 100
Længde (metrisk) 120 mm
Produkttype Modstandstermometer
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til +135 °C