Få mere at vide
Resiquimod, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Resiquimod |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N4O2/c1-4-23-9-13-20-14-15(21(13)10-17(2,3)22)11-7-5-6-8-12(11)19-16(14)18/h5-8,22H,4,9-10H2,1-3H3,(H2,18,19) |
| Formel vægt | 314.1743 |