Få mere at vide
Resterende klor QC prøve, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15608215 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
2 ml
Pakningsstørrelse:
2ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15608215 2 ml 2ml
1 options
Artikelnummer. 15608215 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. 696
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Resterende klor QC prøve, 2 mL, SPEX CertiPrep™ . ISO Vejledning 34 Certificeret
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
  • Resterende klorprøve
  • QC prøve
  • 2 mL hætteglas giver op til 2L efter fortynding
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Residual Chlorine QC Sample
Navn note Giver op til 2L efter fortynding
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Type Certificeret referencemateriale
Mængde 2 ml
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug