missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Resibufogenin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16471518
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16471518 5 mg -
16454897 50 mg 50mg
16429118 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16471518 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0815

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Resibufogenin, a component of huachansu, has been shown to exhibit the anti-proliferative effect against cancer cells, and this may be attributed to the degradation of cyclin D1 caused by the activation of GSK-3β.

Resibufogenin, a component of huachansu, has been shown to exhibit the anti-proliferative effect against cancer cells, and this may be attributed to the degradation of cyclin D1 caused by the activation of GSK-3β.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Resibufogenin
CAS 465-39-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H32O4
Mængde 5 mg
Synonym Bufogenin Recibufogenin
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (260.07 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@]([C@@H](C(C=C1)=COC1=O)C2)(CC[C@@]3([H])[C@@]4([H])CC[C@@]5([H])[C@@]3(CC[C@H](O)C5)C)[C@@]64[C@@H]2O6
Molekylvægt (g/mol) 384.51
Formel vægt 384.51
Procent renhed 99.33%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.