Beskrivelse
- Fremstillet af boro 3.3 glas med PP skruelåg og PE-LD hældering
- Maksimal driftstemperatur er 80 °C (rengøringstemperaturer bør ikke overstige 60 °C)
- Kræver brug af flasketopadapter - 33mm/STJ 29/32
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Til brug med (udstyr) | Automatisk Burette |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Type | Reservoirflaske |