Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reservoir tilbehør
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Reservoir tilbehør
Sterile Vent Filter
Til brug med (udstyr):
LabTower RO
Reservoir, 1100 til 2000 L
Smart2Pure Systemer, 3 og 6 L/t.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Niveaukontrol og sterilt overløb til lagerbeholdere er perfekt tilbehør til at køre omvendt osmosesystemer.
Niveaukontrol og sterilt overløb, Thermo Scientific™ Reservoir tilbehør, er perfekt til at køre omvendt osmose systemer.
Niveaukontrol for lagerbeholdere
- Nødvendigt tilbehør til at køre ethvert omvendt osmosesystem; vil blive tilpasset det specifikke reservoir under bestillingsproceduren
Sterilt overløb til lagerbeholdere
- Anbefalet tilbehør til at forhindre organisk kontaminering inde i omvendt osmose reservoirer
Udluftningsfilter til lagerbeholdere
- Anbefalet tilbehør til at forhindre organisk kontaminering inde i omvendt osmose reservoirer
Udluftningsfilter med CO 2 absorber til lagerbeholdere
- Anbefalet tilbehør til at forhindre organisk kontaminering og CO 2 forurening inde i omvendt osmose reservoirer
Bestillingsoplysninger:
Dette produkt er ikke tilgængeligt i alle regioner
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Sterilt Reservoir Vent Filter til Lagertank 30 - 100 liter, 0,2μ m |
| Til brug med (udstyr) | LabTower RO |
| Type | Sterile Vent Filter |