Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reservoir tilbehør
Artikelnummer. 11347171 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Sterilt ventilationsfilter
Ventilationsfilter/CO2-adsorber og sterilt overløb
Til brug med (udstyr):
Opbevaringstank
Opbevaringstank 30 til 100 L
Reservoir, 1100 til 2000 L
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11347171 Sterilt ventilationsfilter Opbevaringstank Hver
15172296 Sterilt ventilationsfilter Opbevaringstank 30 til 100 L Hver
15514780 Ventilationsfilter/CO2-adsorber og sterilt overløb Reservoir, 1100 til 2000 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347171 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22.0091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    975.00 DKK
    925.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 49.84 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Niveaukontrol og sterilt overløb til lagerbeholdere er perfekt tilbehør til at køre omvendt osmosesystemer.
Niveaukontrol og sterilt overløb, Thermo Scientific™ Reservoir tilbehør, er perfekt til at køre omvendt osmose systemer.
Niveaukontrol for lagerbeholdere
  • Nødvendigt tilbehør til at køre ethvert omvendt osmosesystem; vil blive tilpasset det specifikke reservoir under bestillingsproceduren
Sterilt overløb til lagerbeholdere
  • Anbefalet tilbehør til at forhindre organisk kontaminering inde i omvendt osmose reservoirer
Udluftningsfilter til lagerbeholdere
  • Anbefalet tilbehør til at forhindre organisk kontaminering inde i omvendt osmose reservoirer
Udluftningsfilter med CO 2 absorber til lagerbeholdere
  • Anbefalet tilbehør til at forhindre organisk kontaminering og CO 2 forurening inde i omvendt osmose reservoirer
Bestillingsoplysninger:
Dette produkt er ikke tilgængeligt i alle regioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 0,2 μm
Til brug med (udstyr) Opbevaringstank
Type Sterilt ventilationsfilter