Få mere at vide
Reserpine, TRC
Artikelnummer. 30425039
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30425039 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30425039 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR1446001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Reserpine
CAS 50-55-5
Molekylær formel C33 H40 N2 O9
Mængde 1 g
Synonym (3β,16β,17β,18β,20α)-11,17-Dimethoxy-18-[(3,4,5-trimethoxybenzoyl)oxy]-yohimban-16-carboxylic acid methyl ester, 18β-Hydroxy-11,17β-dimethoxy-3β,20α-yohimban-16β-carboxylic acid methyl ester 3,4,5-trimethoxybenzoate (ester), 18β-Hydroxy-11,17β-dimethoxy-3β,20α-yohimban-16β-carboxylic acid methyl ester 3,4,5-trimethoxybenzoate, Benz[g]indolo[2,3-a]quinolizine','yohimban-16-carboxylic acid deriv., (-)-Reserpine, 11,17-Dimethoxy-18-[(3,4,5-trimethoxybenzoyl)oxy]yohimban-16-carboxylic acid methyl ester, 3,4,5-Trimethoxybenzoyl methyl reserpate, Anquil, Apoplon, Banasil, Bioserpine, Carpacil, Crystoserpine, Deserpine, ENT 50146, Elserpine, Eserpine, Eskaserp, Hiposerpil, Kitine, Lemiserp, Loweserp, Mayserpine, Methyl (1S,2R,3R,4aS,13bR,14aS)-2,11-dimethoxy-3-[(3,4,5-trimethoxybenzoyl)oxy]-1,2,3,4,4a,5,7,8,13,13b,14,14a-dodecahydroindolo[2',3':3,4]pyrido[1,2-b]isoquinoline-1-carboxylate, Methyl reserpate 3,4,5-trimethoxybenzoate (ester), NSC 237659, NSC 59272, Quiescin, Rau-sed, Raucap, Raulen, Raunervil, Raupasil, Raurine, Rausedil, Rausedyl, Rausingle, Rauwasedin, Resercaps, Resercen, Reserlor, Reserpamed, Reserpex, Reserpic acid methyl ester 3,4,5-trimethoxybenzoate (ester), Reserpil, Reserpine, Reserpoid, Resine, Respital, Restran, Riserpa, Rivasin, Roxinoid, Sandril, Sedaraupin, Sedserp, Serfin, Serolfia, Serp-AFD, Serpaloid, Serpanray, Serpasil, Serpasil Serpasol, Serpasil premix, Serpasol, Serpate, Serpen, Serpentina, Serpicon, Serpiloid, Serpine, Serpine (pharmaceutical), Serpipur, Sertabs, Sertina, T-Serp, Temposerpine, Triserpin, Vio-Serpine
InChI formel InChI=1S/C33H40N2O9/c1-38-19-7-8-20-21-9-10-35-16-18-13-27(44-32(36)17-11-25(39-2)30(41-4)26(12-17)40-3)31(42-5)28(33(37)43-6)22(18)15-24(35)29(21)34-23(20)14-19/h7-8,11-12,14,18,22,24,27-28,31,34H,9-10,13,15-16H2,1-6H3/t18-,22+,24-,27-,28+,31+/m1/s1
SMIL CO[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2CN3CCc4c([nH]c5cc(OC)ccc45)[C@H]3C[C@@H]2[C@@H]1C(=O)OC)OC(=O)c6cc(OC)c(OC)c(OC)c6
IUPAC navn methyl (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-6,18-dimethoxy-17-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)oxy-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahydroyohimban-19-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 608.68
Formel vægt 608.2734