Få mere at vide
Reserpine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049233
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049233 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049233 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1423.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Reserpine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Reserpine N-Oxide
CAS 474-48-6
Analyt- eller komponentnavne Reserpine N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C33 H40 N2 O10
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Yohimban-16-carboxylic acid, 11,17-dimethoxy-18-[(3,4,5-trimethoxybenzoyl)oxy]-, methyl ester, 4-oxide, (3β,16β,17α,18β,20α)-, 3β,20α-Yohimban-16β-carboxylic acid, 18β-hydroxy-11,17α-dimethoxy- methyl ester 3,4,5-trimethoxybenzoate (ester), 4-oxide (8CI), Reserpoxidine (6CI,7CI), Renoxidine, Renoxydin, Renoxydine, Reserpine N-oxide, Reserpoxidin
InChI formel InChI=1S/C33H40N2O10/c1-39-19-7-8-20-21-9-10-35(38)16-18-13-27(45-32(36)17-11-25(40-2)30(42-4)26(12-17)41-3)31(43-5)28(33(37)44-6)22(18)15-24(35)29(21)34-23(20)14-19/h7-8,11-12,14,18,22,24,27-28,31,34H,9-10,13,15-16H2,1-6H3/t18-,22+,24-,27-,28+,31+,35?/m1/s1
SMIL CO[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2C[N+]3([O-])CCc4c([nH]c5cc(OC)ccc45)[C@H]3C[C@@H]2[C@@H]1C(=O)OC)OC(=O)c6cc(OC)c(OC)c(OC)c6
IUPAC navn methyl (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-6,18-dimethoxy-13-oxido-17-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)oxy-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahydroyohimban-13-ium-19-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 624.68
Mængde 25 mg
Formel vægt 624.2683 g/mol