Få mere at vide
Reserpine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16499086
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16499086 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16499086 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0480100mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
MedChemExpress Reserpine is an inhibitor of the vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2).
Reserpine is an inhibitor of the vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Reserpine
CAS 50-55-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C33H40N2O9
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (41.07 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@H]([C@@H](OC)[C@H](OC(C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1)=O)C[C@]2([H])CN3CC4)[C@@]2([H])C[C@]3([H])C5=C4C(C=CC(OC)=C6)=C6N5)OC
Molekylvægt (g/mol) 608.68
Formel vægt 608.68
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death