Få mere at vide
Reserpine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Reserpine hydrochloride is an inhibitor of the vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Reserpine hydrochloride |
| CAS | 16994-56-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C33H41ClN2O9 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (77.50 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C([C@H]([C@@H](OC)[C@H](OC(C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1)=O)C[C@]2([H])CN3CC4)[C@@]2([H])C[C@]3([H])C5=C4C(C=CC(OC)=C6)=C6N5)OC.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 645.14 |
| Formel vægt | 645.14 |
| Vis mere |