Få mere at vide
Reserpine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058274
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11352186
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L03506.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Hæmmer vesikulær optagelse af katekolaminer og serotonin. Reserpin er et antipsykotisk og antihypertensivt lægemiddel, der bruges til at behandle hypertension, slagtilfælde, hjerteanfald og nyreproblemer. Det bruges til at behandle symptomer på dyskinesi hos patienter, der er ramt af huntingtons sygdom. Det er meget brugt som referencemateriale i massespektroskopi-teknikken og bruges også som beroligende middel til heste.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med reduktionsmidler og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-55-5
Molekylær formel C33H40N2O9
Molekylvægt (g/mol) 608.688
MDL nummer MFCD00005091
InChI nøgle QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
Synonym reserpine, serpalan, serpasil, serpivite, apoplon, deserpine, elserpine, hiserpia, hypersil, raunervil
PubChem CID 5770
ChEBI CHEBI:28487
IUPAC navn methyl (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-6,18-dimethoxy-17-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)oxy-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahydroyohimbanylat
SMIL COC1C(CC2CN3CCC4=C(C3CC2C1C(=O)OC)NC5=C4C=CC(=C5)OC)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Reserpine
Smeltepunkt ∼265°C
Beilstein 102014
Merck Index 14,8145
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 608.69
Procent renhed 99%
Mængde 1 g
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Reserpine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Reserpine